Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Liquid Chromatography Instruments
- Individual HPLC Components and Accessories
- HPLC Solvent Handling Components
- SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
SCAT™ Set di smaltimento SCAT HPLC, V2.0
Codice prodotto. 18606478 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Dimensioni filo:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N. di porte:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Dimensioni filo | N. di porte | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18606478 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17165501 | 5 L | Polypropylene | S 50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17385343 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 17818733 | 12 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | Pezzo |
| 17835704 | 10 L | HDPE | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17819273 | 2.50 L | HDPE | GL45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | HDPE | S70/71 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875704 | 5 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
18606478
Fornitore
SCAT™
N. del fornitore
307380
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
251.00€
191.84€ / 1 sets
Risparmia 59.16€
23% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SCAT™ offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
- Customized system with high-quality set components
- Safety canisters made of HDPE or polypropylene material
- Attractive price compared to single purchase
- Ready to use, no further components necessary
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Disposal |
| Descrizione | Set 20 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | HPLC Systems |
| Tipo | Complete Solvent Collection System |
| Canali dei solventi | 4 |
| Materiale | UN-X HDPE |
| Include | 1 x Safety Waste Cap, S60/61, 3 x PFA fitting 2.3 mm OD, 3 x PFA fitting 2.3 mm OD, 3 x PFA fitting 3.2 mm OD, 3 x PP tube connector 5.0 - 11.5mm ID, 1 x GL14 connection for exhaust filter, 1 x canister, S60/61, 5L, PE-HD, UN-X, 1 x exhaust filter M, with splash guard and change indicator |
| Quantità | 20/Pk. |
| Colore | White |
| Dimensioni filo | S60/61 |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| N. di porte | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |