Learn More
Hamilton™ HVP Panel Mount Valves
Codice prodotto. 10592303
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
16.5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
10592303 16.5 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10592303 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 86778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    129.22€ / pezzi 1
    Risparmia 18.78€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Can be mounted into panels allowing for custom installation into control panels or instruments.
  • Manual actuated
  • Basic unit for control of liquids
  • Ideal for low pressure applications
Specifica
Volume (sistema metrico) di campione 16.5 μL
Descrizione 3-2 Model, 3 Ports, 90° Flow Path
Materiale Aluminum (Housing)
Temperatura massima (sistema metrico) 38°C