Learn More
Novus Biologicals™ HRAS like suppressor 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18694671 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18694671 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18694671 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00057110T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio HRAS like suppressor
Sinonimo A-C1, HRAS-like suppressor, HRASLS1, H-REV107, H-REV107 protein-related protein, HSD28, phospholipase A
Simbolo del gene PLAAT1