missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend

Codice prodotto. 32113393 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32113393 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32113393 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2705481000mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend (ab270548) is a proprietary multi-component reagent system that protects antibody-HRP conjugates from instability, microbrial attack, and denaturation, thus ensuring the best possible performance in experiments performed at room temperature.

HRP Conjugate Stabilizer - LifeXtend (ab270548) is a proprietary multi-component reagent system that protects antibody-HRP conjugates from instability, microbrial attack, and denaturation, thus ensuring the best possible performance in experiments performed at room temperature.

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Quantità 1000 mL
Status giuridico RUO
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.