Learn More
Proteintech HRP-conjugated Streptavidin
Codice prodotto. 17630287 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17630287 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17630287 Fornitore Proteintech N. del fornitore SA000010500UL
HRP-conjugated Streptavidin
Specifica
Coniugato HRP
Formulazione 0.01 M Sodium phosphate, 0.25 M NaCl, 50% glycerol, pH7.6 with 3 mg/ml BSA
Quantità 500 μL
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) ELISA, Western Blot
Purity or Quality Grade The protein Streptavidin is purified from Streptomyces avidinii.