Learn More
Cytiva HRP labelled Protein A
Codice prodotto. 10400325 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10400325 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10400325 Fornitore Cytiva N. del fornitore NA91201ML
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian species
For use in immunodetection and in situ hybridization applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protein A HRP
Da utilizzare con (applicazione) For detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian species
Quantità 1 mL