Learn More
Horst™ Filo riscaldante HS
Codice prodotto. 10097151
Cambia vista
Click to view available options
Wattage:
100 w
250 w
350 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wattage Dimensione della confezione
10097151 350 w Pezzo
10210402 100 w Pezzo
10522892 250 w Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10097151 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31€
    84.33€ / pezzi 1
    Risparmia 50.98€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Extremely flexible glass yarn-insulated heating cable. Horst™ HS Heating Wire can be used for very small winding radii.
  • Flexible
  • Very small winding radius
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Tensione 230 V
Modello HS
Materiale Filato in fibra di vetro
Wattage 350 w
Product Type Filo riscaldante