Learn More
Horst™ Filo riscaldante HS
Codice prodotto. 10210402
Cambia vista
Click to view available options
Wattage:
100 w
250 w
350 w
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wattage unitSize
10210402 100 w Pezzo
10522892 250 w Pezzo
10097151 350 w Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10210402 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.17€
    52.86€ / pezzi 1
    Risparmia 26.31€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Extremely flexible glass yarn-insulated heating cable. Horst™ HS Heating Wire can be used for very small winding radii.
  • Flexible
  • Very small winding radius
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Tensione 230 V
Modello HS
Materiale Filato in fibra di vetro
Wattage 100 w
Product Type Filo riscaldante