Learn More
Horst™ HS Model Heating Cable
Codice prodotto. 10582502
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
HMSG
HS
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico):
0.6m
1 m
4m
5m
6m
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) Dimensione della confezione
10582502 HS 0.6m Pezzo
10789442 HMSG 1 m Pezzo
10332512 HS 5m Pezzo
10007161 HS 4m Pezzo
10057001 HS 6m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10582502 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.38€
    45.60€ / pezzi 1
    Risparmia 30.78€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 0.6 Lm
Dimensioni (L x P x A) 0.6 Lm
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HS
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 0.6m
Product Type Heating Cable