Learn More
Horst™ HS Model Heating Cable
Codice prodotto. 10789442
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
HMSG
HS
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico):
0.6m
1 m
4m
5m
6m
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) unitSize
10789442 HMSG 1 m Pezzo
10582502 HS 0.6m Pezzo
10332512 HS 5m Pezzo
10007161 HS 4m Pezzo
10057001 HS 6m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10789442 Fornitore Horst™ N. del fornitore 36004
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 500mm
Dimensioni (L x P x A) 500mm
Modello HMSG
Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) 1 m
Product Type Heating Mat