Learn More
Heathrow Scientific™ Storage Rack for 50-Place and 100-Place Microscope Slide Box
Codice prodotto. 16320736 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
15
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Dimensione della confezione
16320736 15 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16320736 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS159890B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00€
    287.72€ / pezzi 1
    Risparmia 45.28€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Storage Rack for Microscope Slide Boxes, 50-Place and 100-Place Slide Boxes. Storage racks makes organization of samples easy.
  • Clear acrylic construction allows the labels to be seen on the slide boxes.
  • Place boxes in rows or columns by color to create an easy coding system.
  • 15 Bins capacity
  • Rack dims: 28 x 6.7 x 9 in. L x W x H (71.1 x 17.1 x 22.8 cm L x W x H)
Specifica
Tipo Slide Box Storage Rack
Capacità vetrino 15
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità None
Colore Natural
Compartimenti 15
Content And Storage Dry, clean area
Descrizione Storage Rack for 50-Place and 100-Place Microscope Slide Box, Clear
Sostegni dispositivo 15 Bins
Dimensioni (L x P x A) 71.1 x 17.1 x 22.8 cm (28 x 6.7 x 9 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Microscope Slide Boxes
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 71.1 cm
Materiale Acrylic
Quantità 1 Ea.
Forma Rectangular
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.1 cm