missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HSBP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16669864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16669864 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16669864 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5103415

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total HSBP1.

Negative regulator of the heat shock response. Negatively affects HSF1 DNA-binding activity. May have a role in the suppression of the activation of the stress response during the aging process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene HSBP1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene HSBP1
N. accesso geni O75506, Q8K3X8, Q9CQZ1
Alias gene 0610007A03Rik; AA408769; heat shock factor binding protein 1; heat shock factor-binding protein 1; HSBP1; HSF1BP; Hsp25; Nasopharyngeal carcinoma-associated antigen 13; NPC-A-13; Unknown (protein for MGC:128054)
Simboli geni HSBP1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human HSBP1(Accession O75506), corresponding to amino acid residues L20-I70.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 286899, 3281, 68196
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.