Learn More
HSF1 Antibody (009), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607962 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18607962 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607962 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP290081PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
HSF1 Monoclonal specifically detects HSF1 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene HSF1
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Diluizione ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Forma Purified