Learn More
HspA1B Antibody (HSPA1B/7627), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18561209 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18561209 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18561209 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324280AF594
Mouse Monoclonal Antibody
HspA1B Monoclonal antibody specifically detects HspA1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene HspA1B
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone HSPA1B/7627
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene FLJ54328, Heat shock 70 kDa protein 1/2, heat shock 70 kDa protein 1A/1B, heat shock 70kD protein 1B, heat shock 70kDa protein 1B, HSP70.1/HSP70.2, HSP70-1/HSP70-2, HSP70-1B, HSP70-2, HSPA1, HSPA1A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa400-600) of human HspA1B protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3304
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2b κ