missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ HSPD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | HSPD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | NM_002156.4 |
| Peso molecolare | Theoretical M.W. 63.14kDa |
| Plasmide | pCMV-HSPD1 full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-HSPD1 antibody (Mfr. No. H00003329-B01) by Western Blot. |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Specie ospite | Human |
| Content And Storage | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100UL HSPD1 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?