Learn More
Horst™ HSQ Model Flexible Heating Cable
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 5 Lm |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 Lm |
| Requisiti elettrici | ∼230V Voltage |
| Modello | HSQ |
| Lunghezza cavo di alimentazione (sistema metrico) | 5m |
| Product Type | Flexible Heating Cable |