Learn More
HSR6071, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482388
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
Codice prodotto. 16482388
Marca: Medchem Express HYU00133
MedChemExpress HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
HSR6071, a pyrazinecarboxamide derivative, is an orally active and potent antiallergic agent. HSR6071 potently inhibits the experimental asthma in rat models.
Specifica
Materiale o nome chimico HSR6071
CAS 111374-21-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12N8O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (192.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(C1=NC(N2CCCC2)=CN=C1)NC3=NN=NN3
Molecular Weight (g/mol) 260.26
Peso formulazione 260.26
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.