Learn More
Horst™ HSS Model Flexible Heating Conductor
Codice prodotto. 10280062
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.6 m
10 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10280062 0.6 m Pezzo
10648852 10 m Pezzo
10097071 1 m Pezzo
10097081 2 m Pezzo
10240112 3 m Pezzo
10532512 4 m Pezzo
10478261 5 m Pezzo
10210212 6 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10280062 Fornitore Horst™ N. del fornitore 20901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Specifica
Dimensioni (L x P) 0.6 m
Dimensioni (L x P x A) 0.6 m
Requisiti elettrici Tensione ∼230 V
Modello HSS
Product Type Conduttore riscaldante flessibile