Learn More
Horst™ HSS Model Flexible Heating Conductor
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 4 m |
| Dimensioni (L x P x A) | 4 m |
| Requisiti elettrici | Tensione ∼230 V |
| Modello | HSS |
| Product Type | Conduttore riscaldante flessibile |