Learn More
Gestigkeit Harry™ Hotplate, 30°C to 110°C, Aluminum Alloy
Descrizione
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Aluminum Alloy |
| Size | 11.8 x 11.8 in. |
| Temperatura (sistema metrico) | 30°C to 110°C |
| Peso (sistema imperiale) | 24.3 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 11 kg |
| Wattage | 1000 W |
| Requisiti elettrici | 230 V, 1150 w |
| Forma | Square |
| Tensione | 230 V |
| Tipo | Piastra riscaldante |