Learn More
BTX™ HT 96-well Electroporation Plate
Codice prodotto. 15477310
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni gap (sistema metrico):
2 mm
4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni gap (sistema metrico) Dimensione della confezione
15477310 2 mm Pezzo
15487310 4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477310 Fornitore BTX™ N. del fornitore 450450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    292.22€ / pezzi 1
    Risparmia 48.78€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
HT 96-well Electroporation Plate for use with ECM 630 and ECM 830 Electroporation Systems.
  • 96-well disposable electroporation plate
  • 2 mm gap
  • 100 μL
  • Coated
  • 1 plate
Specifica
Formato 96-well
Da utilizzare con (applicazione) Transfection of Mammalian Cell, Transformation of Bacteria and Yeast, siRNA and cDNA Library Screening
Da utilizzare con (apparecchiatura) ECM 630 HT, ECM 830 HT, Gemini X2 HT, 96-Well Electroporation Systems
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporation Consumable
Descrizione 96-well Disposable Electroporation Plate, 2 mm gap, 100 μl, Coated, 1 plate
Camera di elettroporazione 96-well Electroporation Plate
Quantità 1 Ea.
Dimensioni gap (sistema imperiale) 0.078 in.
Dimensioni gap (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) 100 μL (Working)
Sterilità Sterile
Tipo di collegamento Banana to Pin Tip
Pulse Form Exponential Decay Wave, Square Wave
Compatibilità ad alta produttività Yes