Learn More
BOLA HT Replacement Inner Parts
Codice prodotto. 15583563
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filo:
32
45
Diametro (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9.5 mm
9.52 mm
12.7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18.01 mm
19.05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filo Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15583563 32 5 mm Pezzo
10526132 32 9.52 mm Pezzo
10554592 32 3 mm Pezzo
10718442 32 9.5 mm Pezzo
10718632 32 12.7 mm Pezzo
10514402 32 14 mm Pezzo
10013221 45 18.01 mm Pezzo
15335077 45 19.05 mm Pezzo
10766172 45 20 mm Pezzo
10287211 45 3.2 mm Pezzo
10689021 45 6 mm Pezzo
10043241 45 8 mm Pezzo
10093261 45 14 mm Pezzo
10309141 45 16 mm Pezzo
10477137 45 18 mm Pezzo
10003281 45 21 mm Pezzo
10174631 45 22 mm Pezzo
10033511 45 30 mm Pezzo
10227551 45 32 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 15583563 Fornitore BOLA N. del fornitore D63870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    23.51€ / pezzi 1
    Risparmia 5.89€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
HT Replacement Inner Parts inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Diametro (sistema metrico) 5 mm
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni filo 32
Colore White
Flexibility Rigid