Learn More
Trajan Scientific and Medical™ HT Science Silicon Septa
Codice prodotto. 15298613
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9 mm
11.5 mm
12.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15298613 11.5 mm pezzi 25
15208623 12.5 mm pezzi 24
15288613 9 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15298613 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 041899
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bleed and temperature optimized material.
  • Bleed and temperature optimized septa
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Specifica
Tipo HT
Diametro (sistema metrico) interno 11.5 mm
Quantità 25/Pk.