Learn More
Trajan™ HT Science Silicon Septa
Codice prodotto. 12975721
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
9.5 mm
11 mm
17 mm
Quantità:
100/Pk.
25/Pk.
Confezione da 25
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Quantità Dimensione della confezione
12975721 11 mm Confezione da 25 pezzi 25
12925731 9.5 mm 25/Pk. pezzi 25
12905731 17 mm 25/Pk. pezzi 25
12796377 9.5 mm 100/Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12975721 Fornitore Trajan™ N. del fornitore 041898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.71€
    73.23€ / pezzi 25
    Risparmia 7.48€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
HT GC septa is a bleed and temperature optimized material
  • Bleed and temperature optimized septa
  • Reliable seal against carrier gas pressure in the inlet
  • No bleed or contamination into the GC system
  • Maximum operating temperature of 400°C (330°C for 17mm size)
Specifica
Product Type Setti in silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 11 mm
Temperatura (sistema metrico) max 400°C
Materiale Silicone
Quantità Confezione da 25