missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ HTD2 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18607306 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607306 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18607306 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP317969PEP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Antibody Competition
Formulazione PBS and 1M Urea, pH 7.4.
ID gene (immissione) 109703458
Peso molecolare M.W. (Theoretical): 27 kDa
Quantità 0.1 mL
Requisiti di stoccaggio Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase, EC 4.2.1.59, HsHTD2, hydroxyacyl-thioester dehydratase type 2, mitochondrial
Simbolo del gene HTD2
Inhibitor Properties This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP3-17969It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL.For current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine HTD2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.