Learn More
Herka™ Picnometro in vetro borosilicato Hubbard™
Codice prodotto. 11900657
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11900657 30 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11900657 Fornitore Herka™ N. del fornitore A1858300
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for determining and comparing density or specific gravity values. Herka™ Hubbard™ Borosilicate Glass Pycnometer is suitable for use with liquids or solids.
  • For use with liquids or solids
  • Borosilicate glass construction
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Measuring density and specific gravity