Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Raschietto triangolare
Codice prodotto. 12804811
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
24.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Dimensione della confezione
12804811 24.8 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12804811 Fornitore Bel-Art™ SP Scienceware™ N. del fornitore F368200001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    33.12€ / pezzi 1
    Risparmia 7.48€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Questo raschietto in plastica è dotato di una lama triangolare rigida con bordo a scalpello, rastremata
  • Larghezza massima delle lame di 11.1 cm (4 ⅜ poll.)
  • Impugnatura sagomata per una presa comoda e sicura
  • In polipropilene bianco conforme ai requisiti FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
  • Autoclavabile a vapore a 121 °C (250 °F)
Specifica
Product Type Raschietto triangolare
Autoclavabile Sì
Certificazione/Conformità Natura
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 9.75 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 24.8 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 24.8 cm
Materiale plastica
Larghezza (sistema metrico) 11.1 cm