Learn More
IKA™ Hula Dancer Basic
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16248641 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2800 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità unitSize
16248641 2800 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16248641 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025004320
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A powerful orbital shaker with robust housing for high stability.
  • Powerful orbital shaker
  • Robust housing for high stability
  • Shaking diameter of 4.5 mm
  • Allows a maximum load of 100 g
  • Fixed speed at 2800 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 2800 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz, 9.5 W
Product Type Orbital Shaker
Dimensioni (L x P x A) 123 x 42 x 123 mm
Peso (sistema metrico) 0.7 kg
Descrizione Hula Dancer basic