missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody, R&D Systems™

Descrizione
4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Specifica
Specifica
| Antigene | 4-1BB/TNFRSF9/CD137 |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 145501 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N. accesso geni | Q07011 |
| Alias gene | 41BB, 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILA, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, TNFRSF9, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9 |
| Simboli geni | TNFRSF9 |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?