Learn More
Abcam Human ACE2 knockout Caco-2 cell line
Descrizione
ACE2 KO cell line available to order. KO validated by Immunocytochemistry, Western blot. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 62 bp deletion in exon 2.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Quantità | 1,000,000 Cells |
| Status giuridico | RUO |
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?