Learn More
R&D Systems™ Human Activin B (NP_002184.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18711017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18711017 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18711017 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.23€
    413.70€ / 10µg
    Risparmia 51.53€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifications
Numero di accesso NP_002184.2
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg