missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human ADAM8 (NP_001100.3) VersaClone cDNA
Descrizione
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
Specifica
Specifica
| Gene | ADAM8 |
| Numero di accesso | NP_001100.3 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/ μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 2488 bp |
| ID gene (immissione) | 101 |
| Alias gene | a disintegrin and metalloproteinase domain 8, ADAM 8, ADAM metallopeptidase domain 8, CD156a, CD156a antigen, CD156human leukocyte differentiation antigen, Cell surface antigen MS2, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, MGC134985, MS2, MS2disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?