missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human ADAMTS4 DuoSet ELISA
Descrizione
The Human ADAMTS4 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ADAMTS4.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.60 to 1,000pg/mL |
| Coniugato | Biotin |
| Immunoassay Kit Format | 96-well Strip Plate |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 9507 (Human); 66015 (Rat) |
| Contenuto kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) |
| Quantità | 1 Kit |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?