Learn More
Novus Biologicals™ Human Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Descrizione
The Human Adipose Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Adipose |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Adipose |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Fas Receptor/TNFRSF6/CD95 |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only