Learn More
R&D Systems™ Human ALCAM/CD166 ELISA Kit (Chemiluminescence)
Codice prodotto. 18612621 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612621 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612621 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP268185
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Kit (Chemiluminescence)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 15.63 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 9.38 pg/mL
Linea di prodotti Novus
Product Type ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo di campione Serum, Plasma, Biological Fluids
Specificità This kit recognizes Human ALCAM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ALCAM and analogues was observed.
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 214
Simbolo del gene ALCAM
Quantità 1 Kit
Disciplina di ricerca Cancer, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Requisiti di stoccaggio Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinonimo activated leucocyte cell adhesion molecule, activated leukocyte cell adhesion moleculeFLJ38514, CD166, CD166 antigen, MEMDMGC71733
Bersaglio Human