Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-1 (NP_001137.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18704277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18704277 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18704277 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.45€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 38.95€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Gene Angiopoietin-1
Numero di accesso NP_001137.2
ID gene (immissione) 284
Alias gene AGP1, AGPT, Ang1, ANG-1, angiopoietin 1, angiopoietin-1, KIAA0003
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg