Learn More
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32147399 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32147399 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2587821Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T