Learn More
Abnova™ Human ANXA13 Full-length ORF (NP_001003954.1, 1 a.a. - 357 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001003954.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 312 |
Peso molecolare | 66.1kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16171631
|
Abnova™
H00000312-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16161631
|
Abnova™
H00000312-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a member of the annexin family. Members of this calcium-dependent phospholipid-binding protein family play a role in the regulation of cellular growth and in signal transduction pathways. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it is associated with the plasma membrane of undifferentiated, proliferating endothelial cells and differentiated villus enterocytes. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MGNRHSQSYTLSEGSQQLPKGDSQPSTVVQPLSHPSRNGEPEAPQPAKASSPQGFDVDRDAKKLNKACKGMGTNEAAIIEILSGRTSDERQQIKQKYKATYGKELEEVLKSELSGNFEKTALALLDRPSEYAARQLQKAMKGLGTDESVLIEVLCTRTNKEIIAIKEAYQRLFDRSLESDVKGDTSGNLKKILVSLLQANRNEGDDVDKDLAGQDAKDLYDAGEGRWGTDELAFNEVLAKRSYKQLRATFQAYQILIGKDIEEAIEEETSGDLQKAYLTLVRCAQDCEDYFAERLYKSMKGAGTDEETLIRIVVTRAEVDLQGIKAKFQEKYQKSLSDMVRSDTSGDFRKLLVALLHSpecifica
NP_001003954.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ANX13/ISA/MGC150460 | |
ANXA13 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
312 | |
ANXA13 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
ANXA13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |