Learn More
R&D Systems™ Human Apolipoprotein E R2 (NP_004622) VersaClone cDNA
Beskrivelse
- The Human Apolipoprotein E R2 (NP_004622) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Apolipoprotein E R2/ApoE R2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
- The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
- The Apolipoprotein E R2/ApoE R2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | hApolipoprotein E R2 |
| Numero di accesso | NP_004622 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| ID gene (immissione) | 7804 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -80°C |
| Specie | Human |
| Quantità | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?