missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ARF5 Partial ORF (AAH03043, 81 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH03043
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 381
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16171801
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000381-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16161801
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000381-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

ADP-ribosylation factor 5 (ARF5) is a member of the human ARF gene family. These genes encode small guanine nucleotide-binding proteins that stimulate the ADP-ribosyltransferase activity of cholera toxin and play a role in vesicular trafficking and as activators of phospholipase D. The gene products include 6 ARF proteins and 11 ARF-like proteins and constitute 1 family of the RAS superfamily. The ARF proteins are categorized as class I (ARF1, ARF2,and ARF3), class II (ARF4 and ARF5) and class III (ARF6). The members of each class share a common gene organization. The ARF5 gene spans approximately 3.2kb of genomic DNA and contains six exons and five introns. [provided by RefSeq]

Sequence: YFQNTQGLIFVVDSNDRERVQESADELQKMLQEDELRDAVLLVFANKQDMPNAMPVSELTDKLGLQHLRSRTWYVQATCATQGTGLYDGLDWLSHELSKR
Specifica

Specifica

AAH03043
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARF5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
381
ARF5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
YFQNTQGLIFVVDSNDRERVQESADELQKMLQEDELRDAVLLVFANKQDMPNAMPVSELTDKLGLQHLRSRTWYVQATCATQGTGLYDGLDWLSHELSKR
RUO
ARF5
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications