Learn More
Novus Biologicals™ Human Artery Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Artery Whole Tissue Lysate (Adult Whole Lupus) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Lupus: Blood Vessel: Artery |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Lupus |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only