Learn More
Abnova™ Human ATG12 Full-length ORF (AAH12266, 1 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH12266
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 9140
Peso molecolare 41.14kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16163322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009140-P02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16153322
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009140-P02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Autophagy is a process of bulk protein degradation in which cytoplasmic components, including organelles, are enclosed in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes or vacuoles for degradation. ATG12 is the human homolog of a yeast protein involved in autophagy (Mizushima et al., 1998 [PubMed 9852036]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAEEPQSVLQLPTSIAAGGEGLTDVSPETTTPEPPSSAAVSPGTEEPAGDTKKKIDILLKAVGDTPIMKTKKWAVERTRTIQGLIDFIKKFLKLVASEQLFIYVNQSFAPSPDQEVGTLYECFGSDGKLVLHYCKSQAWG
Specifica
Specifica
AAH12266
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
41.14kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
APG12/APG12L/FBR93/HAPG12
ATG12
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9140
ATG12 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ATG12
Wheat Germ (in vitro)