missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ATP6AP1 Partial ORF (NP_001174, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_001174
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 537
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16172081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000537-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16162081
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00000537-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a component of a multisubunit enzyme (1 mDa MW) that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. Vacuolar ATPase (V-ATPase) is comprised of a cytosolic V1 (site of the ATP catalytic site) and a transmembrane V0 domain. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, and receptor-mediated endocytosis. The encoded protein of this gene is approximately 45 kD and may assist in the V-ATPase-mediated acidification of neuroendocrine secretory granules. [provided by RefSeq]

Sequence: SSDRDLWAPAADTHEGHITSDLQLSTYLDPALELGPRNVLLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQE
Specifica

Specifica

NP_001174
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
16A/ATP6IP1/ATP6S1/Ac45/CF2/MGC129781/VATPS1/XAP-3/XAP3
ATP6AP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
537
ATP6AP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SSDRDLWAPAADTHEGHITSDLQLSTYLDPALELGPRNVLLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQE
RUO
ATP6AP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications