Learn More
Human Bcl-w Antibody, R&D Systems™
Beskrivelse
BCL-W/BCL2L2 Monoclonal specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigene | BCL-W/BCL2L2 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 90316 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulazione | Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with Sodium Azide. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with Sodium Azide |
| N. accesso geni | Q92843 |
| Alias gene | Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2L2, BCL2-like 2, Bclw, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?