missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Bikunin DuoSet ELISA

Codice prodotto. 30000527
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
Five 96-well plates
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per unitSize
30000527 Five 96-well plates pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30000527 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DY774405

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant human Bikunin.

The Human Bikunin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Bikunin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 6.25 to 400pg/mL
Coniugato Biotin
Immunoassay Kit Format 96-well Strip Plate
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Sufficiente per Five 96-well plates
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.