Learn More
Novus Biologicals™ Human Bladder Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Codice prodotto. 18204652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18204652 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18204652 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82060568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    597.45€ / 0.1mg
    Risparmia 34.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Human Bladder Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Bladder
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Human Bladder Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only