Learn More
Human BLVRB (FLR) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32143850 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32143850 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2631111Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Human BLVRB (FLR) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BLVRB (FLR) knockout HEK-293T