Learn More
Human BMP-2/BMP-4 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
BMP-2/BMP-4 Monoclonal specifically detects BMP-2/BMP-4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigene | BMP-2/BMP-4 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 65529 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N. accesso geni | P12643 |
| Alias gene | BDA2, BMP2, BMP-2, BMP2A, BMP-2A, BMP2ABone morphogenetic protein 2A, BMP2B, BMP2B1, BMP4, bone morphogenetic protein 2, MCOPS6, OFC11, SSFSC |
| Simboli geni | BMP2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?