Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18599010
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18599010 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18599010 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    472.50€ / 1mg
    Risparmia 27.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Specifications
Metodo di preparazione Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Quantità 1 mg
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio Brain Frontal Lobe