Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Codice prodotto. 18765663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18765663 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18765663 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82060570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    619.50€ / 0.1mg
    Risparmia 35.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Brain
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only